Wärmethermostate
Lieferant: HUBER
2003.0001.01 2005.0001.01 2006.0001.01 2007.0001.01 2004.0001.01 2046.0001.01 2047.0001.01
461-6456EA 2670 EUR
461-6456 461-0137 461-0138 461-0139 461-6457 HUBE2046.0001.01 HUBE2047.0001.01
Wärmethermostate
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Bäder mit integriertem Umwälzthermostat
Aufgrund des geringen Badvolumens eignen sich diese Umwälzthermostate ideal für die Temperierung kleiner externer Anwendungen oder zur direkten Temperierung kleiner Objekte direkt im Bad. Der Pilot ONE®Controller bietet einen brillanten 14,5 cm großen Touchscreen mit Grafikfunktionen und einem komfortablen Navigationsmenü in 11 Sprachen sowie USB- und Ethernet-Anschlüssen.
  • Pilot ONE® ist austauschbar und kann als Fernbedienung verwendet werden (mit optionalem Datenkabel)
  • Der Funktionsumfang des Reglers kann jederzeit erweitert werden (E-grade®-Pakete '
More Product Information