4,4'-Methylendi-o-toluidin, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4,4'-Methylenebis(2-methylaniline)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
46106-100MG
46106-100MGEA 59.8 EUR
46106-100MG
4,4'-Methylendi-o-toluidin, Supelco®
4,4'-Methylendi-o-toluidin
Formel: C₁₅H₁₈N₂
Molecular Weight: 226.3200 g/mol
MDL: MFCD00126963
CAS-Nummer: 838-88-0
EINECS: 212-658-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea534db25d2b668e3b87ae0684d9b91d00656dc2&vid=5f1c448060624ccfffb0a628754db1d1387cc7d9&prid=web&clid=SAPDAM