4-Aminoazobenzol, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
46130-250MG-R
46130-250MG-REA 46.3 EUR
46130-250MG-R
4-Aminoazobenzol, Supelco®
4-Aminoazobenzol
Formel: C₁₂H₁₁N₃
MDL: MFCD00007854
CAS-Nummer: 60-09-3
EINECS: 200-453-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d875b2a860076cfbd9c42326508170f1a67f524&vid=b8bd6c188dd9f6ec56e2d2b3a7b81dfe84e77cde&prid=web&clid=SAPDAM