Chlortetracyclin Hydrochlorid, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Chlortetracycline HCI, Aureomycin, 7-Chlorotetracycline hydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chloro-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
46133-250MG-R
46133-250MG-REA 58.3 EUR
46133-250MG-R
Chlortetracyclin Hydrochlorid, Supelco®
Chlortetracyclin Hydrochlorid
Formel: C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl
Molecular Weight: 515,34 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD26142699
CAS-Nummer: 64-72-2
EINECS: 200-591-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c30ef045b991708e740efca5e0b16e85e50dad56&vid=73859a4c8df27869a311529e828d95ae0616b4fb&prid=web&clid=SAPDAM