Dapson, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: DDS, 4-Aminophenylsulfon, Bis(4-aminophenyl)sulfon, 4,4'-Sulfonyldianilin, 4,4'-Diaminodiphenylsulfon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
46158-250MG
46158-250MGEA 46.5 EUR
46158-250MG
Dapson, Supelco®
Dapson
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MDL: MFCD00007887
CAS-Nummer: 80-08-0
EINECS: 201-248-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=013829988d38c90765d62113c47e50c52a1c1137&vid=a06cfc78c4848fb7615b856addc76a115f09f992&prid=web&clid=SAPDAM