Dexamethason-21-acetat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 11β,17α-Dihydroxy-21-(ethanoyloxy)-9-fluor-16α-methyl-1,4-pregnadien-3,20-dion, Dexamethasone acetate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
46166-100MG
46166-100MGEA 83.2 EUR
46166-100MG
Dexamethason-21-acetat, Supelco®
Dexamethason-21-acetat
Formel: C₂₄H₃₁FO₆
Molecular Weight: 434,5 g/mol
MDL: MFCD00027407
CAS-Nummer: 1177-87-3
EINECS: 214-646-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dce1c226edc5df3adf6f33280a0b29e79fec5b7&vid=fe3111abb408bd4b0f61239ccd0be4c874daa6d3&prid=web&clid=SAPDAM