Immersion Coolers, Clifton, DC1-300
Lieferant: NICKEL ELECTRO
DC1-300
462-0021EA 6360 EUR
462-0021
Immersion Coolers, Clifton, DC1-300
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Eintauchkühler ohne Temperaturregelung zur Verwendung in Verbindung mit Clifton NE4-Rühr- oder Umwälzwasserbädern. Das Gerät läuft kontinuierlich, wobei das Bad die Temperaturregelung übernimmt. Die Eintauchspule passt ohne Verlust von Arbeitsbereich in die hintere Zugangsöffnung hinter dem Thermorührer.
  • Tischmodell mit 900 mm langem flexiblem Schlauch, das im Betrieb leise ist
  • Alternative zur Kühlung mit Trockeneis oder Leitungswasser
  • Antibakterielle Lackierung, die das Bakterienwachstum aktiv hemmt
Hinweis: Kälteleistung bei −20; −10; 0; 5 und 20 °C