VWR®, Bäder, Polycarbonat, mit MX Temperaturregler
Lieferant: VWR Collection
462-0208EA 3000 EUR
462-0208 462-0207
VWR®, Bäder, Polycarbonat, mit MX Temperaturregler
Bäder Wasserbäder, mit Umwälzung
Transparente Polycarbonatbäder halten die Proben sichtbar, die Einheiten verfügen über einen benutzerfreundlichen MX-Temperaturregler mit drei Steuertasten und Anweisungen auf dem Bildschirm.
  • Große EasyView™ LCD-Anzeige mit Alarm- oder Fehlersymbolen; Benutzerhilfe und Menu in englischer Sprache
  • Vom Benutzer einstellbare Temperaturober- und -untergrenzen und Alarm für niedrigen Flüssigkeitsstand
  • Einstufige Druckpumpe
  • Integrierter Pumpen- und Heizschlangenschutz
  • 1-Punkt-Kalibrierung
Maximale Pumpenleistung:
11,9 L/min, 120 mbar
* RT = Umgebungstemperatur
Ein praktischer Schieberegler ermöglicht die einfache Regulierung der Durchflussmenge, der erhöhte Wannenboden bietet sicheren Halt beim Anheben oder Positionieren der Badewanne und steht auch auf unebenen Flächen stabil.
Die Reglerbrücke aus hitze- und chemikalienbeständigem DuraTop™ lässt sich zum Reinigen des Tanks leicht entfernen.
Die 17- und 28-Liter-Modelle verfügen über einen Abfluss und eine Öffnung mit Deckel für eine optionale Kühlschlange, die sich ideal für Sollwerte nahe der Umgebungstemperatur eignet.
Standards: Entspricht den Sicherheitsbestimmungen von DIN 12876-1, Klasse I für den Einsatz mit nicht entzündlichen Flüssigkeiten.
Lieferumfang: Deckel im Lieferumfang enthalten.