VWR®, Bäder und Deckel, Edelstahl, mit MX Temperaturregler
Lieferant: VWR Collection
462-0213EA 2760 EUR
462-0213 462-0212 462-0211
VWR®, Bäder und Deckel, Edelstahl, mit MX Temperaturregler
Bäder Wasserbäder, mit Umwälzung
Edelstahlbäder mit benutzerfreundlichem MX Temperaturregler mit drei Steuertasten und Bildschirmanweisungen.
  • Große EasyView™ LCD-Anzeige mit Alarm- oder Fehlersymbolen und Bedienungshilfen und Menüs in englischer Sprache
  • Vom Benutzer einstellbare Temperaturober- und -untergrenzen und Alarme für niedrigen Flüssigkeitsstand
  • Druckpumpe mit einfacher Drehzahl
  • Integrierter Pumpen- und Heizschlangenschutz
  • 1-Punkt-Kalibrierung
Maximale Pumpenleistung:
11,9 L/min, 120 mbar
RT = Ambient
The convenient slide control enables the flow rate to be easily adjusted. Baths can be used for external circulation, the controller bridge, made from chemically resistant DuraTop™, is easily removed to clean the tank.
10 and 20 litre models have an opening with lid for optional cooling coil, which is ideal for set points near ambient temperature.
Standards: Entspricht DIN 12876-1, Sicherheitsklasse I
Lieferumfang: Supplied with a bath cover.