VWR®, Bad für Coliforme mit MX Temperaturregler
Lieferant: VWR Collection
462-0214EA 3680 EUR
462-0214
VWR®, Bad für Coliforme mit MX Temperaturregler
Bäder Coliform-Bäder
Edelstahlbad mit benutzerfreundlichem MX Temperaturregler mit drei Steuertasten und Bildschirmanweisungen. Speziell für Bestimmungen und Herstellung von mikrobiologischen Nährmedien. Die aus chemikalienbeständigem DuraTop™ hergestellte Reglerbrücke kann zur Reinigung des Tanks leicht entfernt werden. Das Bad hat eine Öffnung mit Deckel für eine optionale Kühlschlange, die ideal für Solltemperaturen in der Nähe der Umgebungstemperatur ist.
  • Große EasyView™ LCD-Anzeige mit Alarm- oder Fehlersymbolen und Bedienungshilfen und Menüs in englischer Sprache
  • Vom Benutzer einstellbare Temperaturober- und -untergrenzen und Alarme für niedrigen Flüssigkeitsstand
  • Druckpumpe mit einfacher Drehzahl
  • Integrierter Pumpen- und Heizschlangenschutz
  • 1-Punkt-Kalibrierung
Entspricht DIN 12876-1, Sicherheitsklasse I.
Maximale Pumpenleistung:
11,9 L/min, 120 mbar.
* RT = Umgebungstemperatur
Lieferumfang: Lieferung mit aufklappbarer durchsichtiger Badabdeckung.