Wasserbäder, ohne Rührfunktion, SUB Aqua Pro Serie
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
SAP12 SAP18 SAP2 SAP26 SAP2S SAP34 SAP5 SAPD
462-0477EA 1151 EUR
462-0477 462-0478 462-0474 462-0479 462-0475 462-0480 462-0476 462-0481
Wasserbäder, ohne Rührfunktion, SUB Aqua Pro Serie
Bäder Wasserbäder, ohne Umwälzung
Qualitativ hochwertige, digitale, statische Wasserbäder mit einer Auswahl an Modellen von 2 bis 34 Litern und einem dualen Bad mit 5 und 12 Liter. Duale Bäder sind ideal, wenn zwei unterschiedliche Temperaturen benötigt werden und der Platz begrenzt ist. Alle Einheiten haben Edelstahltanks und langlebige lackierte Stahlgehäuse, bieten schnelle Aufheizzeiten, eine ausgezeichnete Temperaturkontrolle, benutzerfreundliche Bedienelemente und eine helle, übersichtliche Anzeige. Alle Bäder sind mit Heizmattentechnologie für einen optimalen Arbeitsbereich ausgestattet, und ohne Heizelement im TankMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable