VWR® Aquaresist Water Bath Protective Agent
Lieferant: VWR Chemicals
462-7000EA
45.5
EUR
462-7000
462-0600
VWR® Aquaresist Water Bath Protective Agent
Reinigungsmittel
Wasserbadschutzmittel
Verhindert Algen- und Bakterienbildung bei Bad- und Umwälzthermostaten und ermöglicht dadurch hygienisch einwandfreies Arbeiten.
- Wirksamkeit: über Wochen, wie durch Farbindikator angezeigt
- Sparsamkeit: geringer Verbrauch – nur 1 ml Lösung auf 1 Liter Wasser
- Mit und ohne Farbindikator erhältlich
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.