Schüttelwasserbäder, Hydro Serie

Lieferant: LAUDA
L002908 L002909 L002910
462-0616EA 2950 EUR
462-0616 462-0617 462-0618
Schüttelwasserbäder, Hydro Serie
Bäder Schüttelwasserbäder
Schüttelwasserbäder für exakt reproduzierbare Temperaturen. Der Arbeitstemperaturbereich ist 25 bis 100 °C.

  • Leicht ablesbare LED-Anzeige
  • Einstellung und Anzeige von Temperaturwerten in Schritten von 0,1°C
  • Folientastatur mit prägnanten Symbolen
  • Digitale Sollwerteinstellung
  • Drehzahl stufenlos einstellbar, lastunabhängig, mit einem sanften Anlauf
  • 1-Punkt-Temperaturregler
  • Übertemperaturschutz für den Betrieb mit nichtbrennbaren Flüssigkeiten und Wassermangelsicherung
  • Elektronische Funktionsüberwachung des Temperaturreglers
  • Lagerung der Schütteleinheit auf rostfreien Spezialkugellagern mit sanftem Anlauf und Überlastschutz

Die Typen H 20 S und H 20 SW sind für eine lineare, oszillierende Schüttelbewegung ausgelegt. Der Gerätetyp H 20 SOW bewegt die Probe kreisförmig. Der Schüttelkorb kann zu Reinigungszwecken leicht herausgenommen werden. Einheiten haben einen Abdeckrahmen mit Kondenswasserrinne, das Badgefäß hat einen Entleerungshahn. Das Innere des Bades, Deckel, Siebplatte und Heizelement sind aus Edelstahl. Der Edelstahldeckel ist doppelwandig und hat eine Innenwölbung, er isoliert und speichert die Wärme und verhindert das Abtropfen von Kondensat in die Gefäße.

Der eingebaute Drehzahlregler ermöglicht eine lastunabhängige, stufenlos einstellbare Schüttelbewegung mit einem sanften Anlauf. H 20 SW und H 20 SOW sind serienmäßig mit einer Kühlschlange ausgestattet. Durch Anschluss an die Hauswasserversorgung oder an handelsübliche Umlaufkühler kann der Temperaturbereich der Schüttelwasserbäder nach unten auf bis zu 10 °C erweitert werden.







Standards:

Bestellinformation:

Lieferumfang: Standardmäßige Auslieferung mit Deckel und perforiertem Tablett.

Bitte beachten
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR