Verdunstungsschutzkugeln für Wasserbäder
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
PS20
462-8239EA 117 EUR
462-8239
Verdunstungsschutzkugeln für Wasserbäder
Kugeln Kunststoffkugeln
Leichte kostengünstige PP-Kugeln, die die Oberfläche der Flüssigkeit bedecken. Kugeln haben einen Durchmesser von 20 mm, 275 Kugeln bedecken ca. 1000 cm².
  • Verringerung des Wärmeverlusts um 77% und der Verdampfung um 87%
  • Isolierung wie bei einem Festkörper, bei sofortigem Zugang zur Flüssigkeit im Bad