Wärmetauscherschlange, CW5

Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
CW5
462-8269EA 299 EUR
462-8269
Wärmetauscherschlange, CW5
Kühl- und Heizschlangen
Diese Wärmetauscherschlange ist Zubehör für Grant Wärme-Umwälzthermostate. Sie ist zum Anschluss an eine Kühlwasserversorgung oder ein Kühlthermostat vorgesehen.

  • Temperaturbereich 2 °C über der Temperatur der Kühlflüssigkeit
  • Spule Ø×L (mm): 77×55
  • Rohrdurchführung Einlass/Auslass (mm): 7

Coil Øxl (mm): 77x55

Pipe bore inlet/outlet (mm): 7
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR