Wasserbäder, ohne Rührfunktion, JB Nova Serie
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
JBN12 JBN18 JBN26 JBN5
462-8558EA 940 EUR
462-8558 462-8559 462-1022 462-8557
Wasserbäder, ohne Rührfunktion, JB Nova Serie
Bäder Wasserbäder, ohne Umwälzung
Diese digitalen Wasserbäder ohne Rührfunktion sind mit Kapazitäten von 5 bis 26 Litern verfügbar. Alle Einheiten haben Edelstahltanks und langlebige lackierte Stahlgehäuse, bieten schnelle Aufheizzeiten, eine gute Temperaturkontrolle, eine Verriegelung an der Vorderseite, benutzerfreundliche Bedienelemente und eine helle, übersichtliche Anzeige. Alle Bäder sind mit Heizmattentechnologie für einen optimalen Arbeitsbereich ausgestattet - ohne Heizelement im Tank sind sie leichter zu reinigen. Die größeren Modelle ab 12 Liter aufwärts verfügen über einen praktischen Ablaufhahn an derMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable