Tetrabutylammoniumhydroxid 1.0 M in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
46315.AE
46315.AP
46315.AEEA
147
EUR
46315.AE
46315.AP
Tetrabutylammoniumhydroxid 1.0 M in wässriger Lösung
Tetrabutylammoniumhydroxid
CAS No.: 2052-49-5
Molecular Formula: C16H37NO
Formula Weight: 259.48
Flash Point: None
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Air Sensitive
UN No.: UN3267
MDL No.: MFCD00009425
Formel:
C₁₆H₃₇NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009425 CAS-Nummer: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 3267 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...