Kobalt ≥99,8% (Metall-Basis), Nano-Pulver APS 25-30 nm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
46347.06
46347.06EA
130
EUR
46347.06
Kobalt ≥99,8% (Metall-Basis), Nano-Pulver APS 25-30 nm
Cobalt
Formel:
Co Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010935 CAS-Nummer: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 UN: 3089 ADR: 4.1,II |