Malachitgrün-Oxalat, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 4,4'-Di(dimethylamino)trityliumoxalat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

46396-250MG
46396-250MGEA 52.8 EUR
46396-250MG
Malachitgrün-Oxalat, Supelco®
Malachitgrün-Oxalat
Formel: C₅₂H₅₄N₄O₁₂
Molecular Weight: 927,02 g/mol
Schmelzpunkt: ∼159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011766
CAS-Nummer: 2437-29-8
EINECS: 219-441-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05722
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2dffa05d1d66e7e32371284ada0fcf1a0faa7d0&vid=950afba5ed94b79530cd91b1261e3c2223d2aecd&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7723ac34e7273345d2b069c0836679df388eaaf7&vid=ec3b640e950ddc753e47d460407fdd3277490d06&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR