Natriumthiosulfat 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor

4640.EA 26.49 EUR
4640.
Natriumthiosulfat 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung, J.T.Baker®
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR