Wolfram, Drahtgeflecht 40 mesh woven from 0.025mm (0.001in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

46412.FL 46412.GT
46412.FLEA 55.2 EUR
46412.FL 46412.GT
Wolfram, Drahtgeflecht 40 mesh woven from 0.025mm (0.001in)
Tungsten
Formel: W
Siedepunkt: 5660 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3410 °C
Dichte: 19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011461
CAS-Nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR