Monensin Natriumsalz Hydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
46468-100MG
46468-100MGEA 61 EUR
46468-100MG
Monensin Natriumsalz Hydrat, Supelco®
Monensin Natriumsalz Hydrat
Formel: C₃₆H₆₁NaO₁₁·H₂O
MDL: MFCD00077826
CAS-Nummer: 22373-78-0
EINECS: 244-941-7
UN: 3462
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0397054656af8d165ea9b4e2489e570ecebda9ff&vid=f999573dd77dc8d93a85776544afe483a9c17d63&prid=web&clid=SAPDAM