Ammoniumthiocyanat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor

Synonyme: Ammoniumsulfocyanid, Ammoniumrhodanid

4650.EA 27.49 EUR
4650.
Ammoniumthiocyanat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Ammoniumthiocyanat
Formel: NH₄SCN
Molecular Weight: 76,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011428
CAS-Nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Titer (mol/l) 0.0998-0.1002

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR