1-Methylimidazol, wasserfrei, AcroSeal® für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Methylimidazol, NMI, 1-Methyl-1H-imidazol, N-Methyl-1H-imidazol
465290010
465290025
465290010.EA
364
EUR
465290010.
465290025.
1-Methylimidazol, wasserfrei, AcroSeal® für die Biochemie
1-Methylimidazol
Formel:
C₄H₆N₂ Siedepunkt: 198 °C Schmelzpunkt: –2 °C Dichte: 1,03 g/cm³ Flammpunkt: 92 °C |
MDL:
MFCD00005292 CAS-Nummer: 616-47-7 UN: 2922 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid (May discolor to yellow on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4955 to 1.4975 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...