EDTA Dinatriumsalz concentrate for dilution to 0.1 M aqueous solution, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: Idranal III, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz, Edetinsäure Dinatriumsalz, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat, Kestranal® 2S, EDTA-Na2, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz
4653.EA 50.02 EUR
4653.
EDTA Dinatriumsalz concentrate for dilution to 0.1 M aqueous solution, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
EDTA Dinatriumsalz
(1/10 mole=33.62 g C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈)
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Molecular Weight: 336.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 12,03556
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Molarity (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.1M solution after dilution to 1000 mL)