Trockenschränke, FED 400
Lieferant: Binder
9010-0216
466-0023EA 6632 EUR
466-0023
Trockenschränke, FED 400
Öfen Standard-Trockenschränke
Multifunktionelle Trockenschränke mit Edelstahlkammern, ideal für die Verwendung im pharmazeutischen, chemischen, biotechnologischen, medizinischen und universitären Bereich. Die Schränke besitzen eine Temperaturprogrammrampe, einen einstellbaren Temperaturwählbegrenzer der Klasse 2 (DIN 12880) mit visuellem Alarm und eine einstellbare Belüftung mittels Belüftungsschlitzen an der Vorderseite und einem Abluftrohr an der Rückseite (Ø 50 mm). GLP-/GMP-Konformität wird durch die optionale RS422-Schnittstelle und das optionale APT-COM™ DataControlSystem gewährleistet.
  • APT.line™ Vorwärmekammer-Technologie mit forcierter Umluft für ein schnelles und gleichmäßiges Trocknen
  • MS-Regler mit Zeitschaltuhrfunktionen: verzögert EIN, verzögert AUS und temperaturabhängig verzögert AUS
  • Digitale Temperatureinstellung mit Gradgenauigkeit
  • Einstellbare Ventilatordrehzahl (0-100%)
  • Kalibrierung und Validierung möglich
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Lieferumfang: Zwei Einschübe aus verchromtem Stahl im Lieferumfang enthalten. Hinweis: Die Geräte FED 400 und FED 720 erfordern eine dreiphasige Stromversorgung.