Ethanol ∼40%, technical (vergällt mit 5% Methanol)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
466480050
466480050.EA 121 EUR
466480050.
Ethanol ∼40%, technical (vergällt mit 5% Methanol)
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Dichte: 0,95
Flammpunkt: 26°C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1987
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance clear colorless liquid
Density (20°C) 0.943 to 0.953 kg/l
Ethanol 37 to 43 v/v % (calculated)
Additional info Denatured with 5% methanol