Oxalsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor


Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung

4665.EA 34.82 EUR
4665.
Oxalsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Titer (N) 0.0998-0.1002


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR