Silicium ≥99,999% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
46654.09 46654.18
46654.09EA 95.2 EUR
46654.09 46654.18
Silicium ≥99,999% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Silicium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-21-3 Odour: Odourless UN No.: UN1346 MDL No.: MFCD00085311
Formel: Si
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085311
CAS-Nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III