Diaion® HPA25 (Cl) Ionenaustauscherharz 0,5 meq/ml auf Poly(styrol-divinylbenzol), höchst vernetzt, stark basischer hoch poröser Typ I
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
46691.A1
46691.A1EA 152 EUR
46691.A1
Diaion® HPA25 (Cl) Ionenaustauscherharz 0,5 meq/ml auf Poly(styrol-divinylbenzol), höchst vernetzt, stark basischer hoch poröser Typ I
Diaion® HPA25 (Cl)