Tantal, Drahtgeflecht 100 mesh woven from 0.08mm (0.003in)

Lieferant: Thermo Scientific

46695.FL
46695.FLEA 141 EUR
46695.FL
Tantal, Drahtgeflecht 100 mesh woven from 0.08mm (0.003in)
Tantalum
Formel: Ta
Molecular Weight: 180,95 g/mol
Siedepunkt: 5427 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2996 °C
Dichte: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011252
CAS-Nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-13505
Merck Index: 12,09223

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR