6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinon, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Propylthiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidin, 4-Propyl-2-thiouracil

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

46698-250MG
46698-250MGEA 54 EUR
46698-250MG
6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinon, Supelco®
6-Propyl-2-thiouracil
Formel: C₇H₁₀N₂OS
Molecular Weight: 170,24 g/mol
Siedepunkt: 448 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 215…218 °C
MDL: MFCD00006041
CAS-Nummer: 51-52-5
EINECS: 200-103-2
Merck Index: 12,08054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb0b913c808424e8ea5a4fc00f4cc671567063b8&vid=6e890f9900798f0db1af7be510c23e259a209d44&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR