Trockenkammern, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
5317-0070 5317-0120 5317-0180
467-0022EA 829 EUR
467-0022 467-0023 467-0024
Trockenkammern, Nalgene®
Exsikkatoren Trockenkammern
Transparent zur staub- und feuchtigkeitsfreien Lagerung. Ideal zur Lagerung von wasserfreien, hygroskopischen, biologischen oder chemischen Substanzen sowie elektronischen Bauteilen. Herausnehmbares Tablett für feste Trockenmittel.
  • Verwendbar auf Labortischen oder in Kühl- und Gefrierschränken
  • Die Einschübe sind herausnehmbar, höhenverstellbar und zur optimalen Durchlüftung mit Bohrungen versehen
Bestellinformation: Lieferung inklusive verstellbarer Einschübe. Bitte beachten Sie, dass zusätzliche oder Ersatz-Einschübe nicht optional erworben werden können.