Exsikkator, SICCO Big-Star
Lieferant: Bohlender
V1896-07
467-0061EA 2110 EUR
467-0061
Exsikkator, SICCO Big-Star
Exsikkatoren Trockenkammern
Der Exsikkator hat einen verstärkten Aluminiumrahmen und eine Tür mit Schaumstoffdichtung und Magnetleiste. Er ist für die Lagerung oder Trocknung von feuchteempfindlichen Produkten mit Kieselgel konzipiert. Der Innenraum des Exsikkators ist ideal geeignet für die Lagerung von Referenzmaterialien, zurückgestellte metallographische, Tabak- und DNA-Proben.
  • An der Tür befestigte elektronische Hygrometer zeigen die Tiefst- und Höchsttemperatur sowie die Werte für die Luftfeuchtigkeit an
  • Temperaturbeständig von −20 °C bis +70 °C
  • Rutschfeste Gummifüße, stapelbar
Lieferumfang: Wird mit zwei variabel verstellbaren, herausnehmbaren Zwischenböden aus Edelstahl und Trockenmittel-Ablage geliefert. Kieselgel nicht im Lieferumfang enthalten. Kapazität von maximal 8 Zwischenböden