Exsikkator, Star-Exsikkator Horizontal
Lieferant: Bohlender
V1899-07
467-0081EA 1220 EUR
467-0081
Exsikkator, Star-Exsikkator Horizontal
Exsikkatoren Trockenkammern
Der Exsikkator hat einen verstärkten Aluminiumrahmen und eine nach außen öffnende Tür mit Schaumstoffdichtung und Magnetleiste. Ideal für breite Produkte, z. B. DIN A3-Bögen oder Leiterplatten.
  • An der Tür befestigte elektronische Hygrometer zeigen die Mindest- und Höchsttemperatur sowie die Werte für die Luftfeuchtigkeit an
  • Temperaturbeständig von −20 °C bis +70 °C
  • Rutschfeste Gummifüße, stapelbar
Lieferumfang: Werden mit zwei variabel verstellbaren, herausnehmbaren Zwischenböden aus Acrylglas, Trockenmittel-Ablage und Kieselgel geliefert. Kapazität von maximal. 13 Zwischenböden