Vakuumexsikkator, Typ 1000, Material: Acryl, Dichtung: Silikon, Vakuum: bis 10-4 Torr, Lieferumfang: 1 x Vakuummeter, 2 x Fachboden, Abmessung: Breite: 300 mm, Tiefe: 300 mm, Höhe: 340 mm 1 * 1 ST
Lieferant: Bohlender
DESICCATOR VACUUM, TYPE 1000, OUTER DIMENSION WIDTH 300MM, HEIGHT 340MM, DEPTH 300MM, INNER DIMENSION WIDTH 260MM, HEIGHT 260MM, DEPTH 260MM, POLYMETHYLMETHAACRYLATE 1 * 1 items