Exsikkator, Star Protect, Material: PMMA, Farbe: orange, Rahmen: Alu, enthalten: 1x Präzisionshygrometer, 4x Fachboden, 1x Bodenwann e, Abmessung: Breite: 304 mm, Tiefe: 520 mm, Höhe: 375 mm 1 * 1 ST
Lieferant: Bohlender
DESICCATOR PROTECT STAR SERIES, OUTER DIMENSION WIDTH 304MM, HEIGHT 520MM, DEPTH 375MM, INNER DIMENSION WIDTH 260MM, HEIGHT 480MM, D EPTH 320MM, POLYMETHYLMETHAACRYLATE 1 * 1 items