Kaliumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali
4674.EA 43.11 EUR
4674.
Kaliumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Kaliumhydroxid
(1 equiv.=56.11 g KOH)
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 III
Merck Index: 12,07806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.998-1.002
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 1N solution after dilution to 1000 mL)
Low in Carbonate