Allyl(chloro)[1,2,3,4,5-pentaphenyl-1'-(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: PdClAllyl(Qphos)
46747.03
46747.03EA 358 EUR
46747.03
Allyl(chloro)[1,2,3,4,5-pentaphenyl-1'-(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II)
Allyl(chloro)[1,2,3,4,5-pentaphenyl-1'-(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II)
Formel: C₅₁H₅₂ClFePPd
Molecular Weight: 893,666 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25372546
CAS-Nummer: 1248656-98-5