Pyrrolo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Azaindene, Indolizine
467730010
467732500
467730010.EA
382
EUR
467730010.
467732500.
Pyrrolo[1,2-a]pyridine
Pyrrolo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₈H₇N Siedepunkt: 202°C (760mmHg) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00030189 CAS-Nummer: 274-40-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to green-grey crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |
Melting point | 70°C to 78°C |