Ferene disodium salt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
467750010
467750050
467750250
467750010.EA
55.4
EUR
467750010.
467750050.
467750250.
Ferene disodium salt
Ferene disodium salt
Formel:
C₁₆H₈N₄Na₂O₈S₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040462 CAS-Nummer: 79551-14-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to dark yellow powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Water | ≤13 % |