Palladium 10% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt, Pulver Type A402023-10

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

46789.04 46789.09 46789.18
46789.04EA 66.1 EUR
46789.04 46789.09 46789.18
Palladium 10% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt, Pulver Type A402023-10
Palladium

CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: Sold on a dry weight basis Appearance: Black MDL No.: MFCD03457879

Formel: Pd
Molecular Weight: 106.420 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03457879
CAS-Nummer: 7440-05-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR