Diaion® SA10A (Cl) 1,3 meq/ml auf Poly(styrol-divinylbenzol), vernetzt, Kugeln 300 - 1180 µm, stark basischer gelierter Typ Ionenaustauscherharz
Lieferant: Thermo Scientific
46796.A1
46796.A1EA
86.7
EUR
46796.A1
Diaion® SA10A (Cl) 1,3 meq/ml auf Poly(styrol-divinylbenzol), vernetzt, Kugeln 300 - 1180 µm, stark basischer gelierter Typ Ionenaustauscherharz
Diaion® SA10A (Cl)
Diaion® SA10A(Cl) is an ion exchange resin, cross-linked, strongly basic gel type I, 1.3 meq/ml on PS-DVB.
Used in the waste water treatment, demineralisation, decolorisation, metal recovery and high purity water.