4-(Brommethyl)tetrahydropyran

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

468280010 468280050 468280250
468280010.EA 38.5 EUR
468280010. 468280050. 468280250.
4-(Brommethyl)tetrahydropyran
4-(Brommethyl)tetrahydropyran
Formel: C₆H₁₁BrO
Siedepunkt: 88…90°C (22mmHg)
Dichte: 1,359
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD03788561
CAS-Nummer: 125552-89-8
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance almost white to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR