Natriumcarbonat concentrate for dilution to 0.05 mol/l (0.1 N) aqueous solution, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: wasserfreie Soda
4683.EA 0 EUR
4683.
Natriumcarbonat concentrate for dilution to 0.05 mol/l (0.1 N) aqueous solution, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Natriumcarbonat
Formel: Na₂CO₃
Molecular Weight: 105.99 g/mol
Siedepunkt: 1600
Schmelzpunkt: 854
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003494
CAS-Nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (N) 0.099-0.101