Platin ≥99,98% (Metall-Basis), Pulver -200/+400 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Platinium
46830.03 46830.06
46830.03EA 309 EUR
46830.03 46830.06
Platin ≥99,98% (Metall-Basis), Pulver -200/+400 mesh
Platinum
Formel: Pt
Molecular Weight: 195.08 g/mol
Siedepunkt: 3827
Schmelzpunkt: 1769
Dichte: 21.4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,07689