Reichardt′s dye
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
468370010
468370010.EA 256 EUR
468370010.
Reichardt′s dye
Reichardt′s dye
Formel: C₄₁H₂₉NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013355
CAS-Nummer: 10081-39-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance dark blue to black powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 304 to 308 nm
Specific extinction E (1%/1cm) ≥35000 (0.008 g/l in methanol)
Elemental Analysis 79.4 to 99.1 % (C) / 2.1 to 2.8 (N)