Natriumchlorid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol/l in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor

4684.EA 28.67 EUR
4684.
Natriumchlorid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol/l in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Natriumchlorid
Formel: NaCl
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.0998-0.1002
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.1N solution after dilution to 1000 mL)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR