Benzo[cd]indol-2(1H)-on
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Naphthostyril, Naphtholactam, Benz[cd]indol-2(1H)-one
468400010
468400050
468400250
468400010.EA
35
EUR
468400010.
468400050.
468400250.
Benzo[cd]indol-2(1H)-on
Benzo[cd]indol-2(1H)-on
Formel:
C₁₁H₇NO Molecular Weight: 169.18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009748 CAS-Nummer: 130-00-7 EINECS: 204-973-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to yellow to brown powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥88 % |
Melting point | 179°C to 183°C |