Sulfamethoxypyridazin, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Amino-N-(6-methoxypyridazin-3-yl)benzenesulphonamide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
46858-250MG-R
46858-250MG-REA 55.5 EUR
46858-250MG-R
Sulfamethoxypyridazin, Supelco®
Sulfamethoxypyridazin
Formel: C₁₁H₁₂N₄O₃S
Molecular Weight: 280,3 g/mol
MDL: MFCD00057372
CAS-Nummer: 80-35-3
EINECS: 201-272-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3c3118107c95e79b2ad217431f1f337df1cdf61&vid=37908fa89983bc19dc4fa3a629540bc35236abf0&prid=web&clid=SAPDAM